Learn More
Ansell Blouses de laboratoire Microgard™ 2000 Standard avec col
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
Très grande taille
2XL
Description
- Fermeture éclair avant
- Poche poitrne gauche
- Poche inférieure droite
- Coutures liées
- Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière aux particules fines (>0,01 microns*)
- Sans silicone pour les applications de pulvérisation de peinture
- Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
Dimensions | Grande taille |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Laminé en polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Type de manchette | Elastic |
Jetable | Limited-use |
Stérilité | Non-sterile |
Résistance | Chemicals, Infectious Agents |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Blouses de laboratoire Microgard™ 2000 Standard avec col >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu