Learn More
Ansell Combinaisons Microgard™ 2000 Comfort avec capuche
Conçues pour permettre à la vapeur d’eau de sortir de la combinaison mais résistent à la saturation des produits chimiques liquides. Filtrent 100 % des particules jusqu’à 0,01 microns.
402.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisex |
Matériau | Laminé en polyéthylène microporeux |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15506534
|
Ansell
WH20B-00129-02 |
S |
402.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15516534
|
Ansell
WH20B-00129-03 |
M |
402.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15526534
|
Ansell
WH20B-00129-04 |
L |
402.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15536534
|
Ansell
WH20B-00129-05 |
XL |
402.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15546534
|
Ansell
WH20B-00129-06 |
2XL |
402.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15556534
|
Ansell
WH20B-00129-07 |
3XL |
402.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Combinaison avec capuche élastique à 3 pièces
- Élastique aux poignets, aux boucles, à la taille et aux chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Tissu laminé en polyéthylène microporeux avec panneau arrière en SMS respirant
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Combinaison de protection | |
Laminé en polyéthylène microporeux | |
Single-use | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte | |
Non-sterile | |
EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5 | |
Aucun |
Unisex | |
Blanc | |
Élastique | |
Passe-pouce | |
Élastique, 3 panneaux | |
Lié | |
SMS respirant | |
WH20-B-00-129, Comprend une capuche, des passe-doigts |