Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 1500 Navy avec capuche
204.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Filtrent 100 % des particules de >3 microns
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | Moyenne |
Matériau | PP à base de SMS |
Couleur | Bleu marine |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Avec hotte |
Hood Type | 3 parties |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte |