Learn More
Ansell Gants d’examen en nitrile résistant au fentanyl MICROFLEX™ MIDIGNIGHT™ XTRA avec manchette allongée
GREENER_CHOICE
Code produit. 16429415
Click to view available options
Dimensions:
2XL
L
M
S
XL
La manchette allongée offre une protection supplémentaire au-dessus du poignet et de l’avant-bras
  • Testé contre le fentanyl et l’acide gastrique (vomi) pour simuler des situations de surdosage authentiques
  • La couleur noire foncée permet de constater plus facilement lorsque les mains entrent en contact avec des poudres potentiellement dangereuses
  • Fabriqué avec une formulation de nitrile souple et flexible
  • Entièrement texturée pour une préhension fiable et homogène
  • À utiliser avec :
    • Administration médicamenteuse
    • Services d’urgence
    • Réparation et maintenance d’équipements
    • Protection supplémentaire sur le poignet et à l’avant-bras
    • Inspection, sélection, vérification des pièces
    • Analyses et tests en laboratoire
    • Ateliers de peinture et de pulvérisation
    • Examen du patient
    • Prélèvement d’échantillons de matières premières
    • Rotation et changement des pneus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Applications Soins de santé, Laboratoire
Couleur Noir
Jetable Oui
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions XL
Épaisseur (impériale) 6,3 mil
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Modèle 93862100
Séries MICROFLEX™ Midknight™ XTRA 93-862
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm