Learn More
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves Code produit.: 16639113
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves
GREENER_CHOICE
Code produit. 16639113 Tous les produits Ansell Produits
XS
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Code produit. 16639113
Marque: Ansell 93732060
Expédition estimée: 22-05-2025
Ergonomically designed, thin black nitrile exam gloves provide dexterity along with enhanced comfort fit and feel. Textured fingertips ensure tactility and secure handling of instruments and materials.
  • Thin nitrile features enhanced dexterity and tactility
  • Distinctive black color provides contrast while also hiding the appearance of oils, bodily fluids and other stains
  • ERGOFORM™ Design Technology reduces muscle strain during repetitive tasks
  • Textured fingertips for secure handling of instruments and materials
  • Silicone-free to ensure advanced product protection
  • 1.5 AQL
  • Common industries include healthcare, general dentistry, chemical, EMS, life sciences, food service, cosmetics, tattoo, automotive aftermarket, law enforcement
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Recyclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1
Chemotherapeutic Rated Non
Applications Soins de santé, Industrial, Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Noir
Jetable Single-use
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Dimensions XS
Épaisseur (impériale) 2.8 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
FDA 510 (k) Non
Modèle 93732060
Séries MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732
Résistance à la traction 18 MPa
Longueur (impériale) 9.6 in.
Longueur (métrique) 24.4 cm
Nom du produit
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves >