missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICROFLEX™ MEGA TEXTURE 93-283 Blue Gloves

Code produit. 17989231
Click to view available options
Dimensions:
3XL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Blue nitrile disposable gloves are strong and durable to enable workers to confidently grip oily, fatty or wet foods and objects.

  • Mega Texture surface for secure grip when handling slippery objects
  • Generous fit works well with thermal under gloves
  • Cut-protective design resists tearing
  • Compliant with US Food Contact and EU Food Migration Regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Non
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Entièrement texturés
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Dimensions 3XL
Épaisseur (impériale) 8.7 mil
Épaisseur (métrique) 0.22 mm
FDA 510 (k) Non
Modèle MICROFLEX™ Mega Texture 93-283
Résistance à la traction 28 MPa
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 300 mm
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'