Learn More
Ansell Edmont™ Gants jetables en néoprène ergonomiques Microflex™
20.71 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
- Port plus confortable pendant de longues périodes
- Les doigts texturés assurent une préhension sûre et robuste
- Bénéficiez d’une excellente préhension sèche et humide
- Fabriqués sans protéines et poudre de caoutchouc naturel pour aider à protéger les travailleurs contre les allergies, l’irritation cutanée et la sécheresse
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 13485, CONCEPTION COMPLEXE, DIRECTIVE RELATIVE AUX EPI DE CATÉGORIE CEE III 89/686, CONCEPTION COMPLEXE, EN 374-3, NQA 1,5 de NIVEAU 2 EN 374-2, ASTM D6977, EN 420 |
Couleur | Vert |
Jetable | Oui |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Néoprène |
Poudré | Non poudrés |
Dimensions | XL |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 0,10mm |