Learn More
Ansell MICROFLEX™ - Gant dissipateur d'électricité statique - Noir
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Les premiers gants jetables dissipateurs d'électricité statique d'Ansell : Les gants MICROFLEX™ 94-242 réduisent le risque de décharge électrostatique, qui peut provoquer une combustion spontanée dans les environnements atmosphériques explosifs.
- Faible résistivité verticale : Formulation nitrile exclusive infusée avec un matériau d'ingénierie qui canalise l'électricité à travers le polymère du gant, pour une faible résistance verticale inférieure à 108 Ω.
- Protection avancée : Fabriqué avec la technologie TNT™ de résistance aux éclaboussures chimiques pour une protection douce et durable contre une large gamme de produits chimiques.
- Compatible avec les écrans tactiles : Offre une capacité d'écran tactile capacitif et résistif lorsque vous travaillez avec de l'électronique industrielle.
- Visibilité améliorée : La couleur noire offre un contraste avec la poussière potentiellement combustible, tout en dissimulant l'apparence des huiles, de la saleté et des taches.
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 0 |
ASTM F739 | No |
Matériau arrière | Nitrile |
Certifications / conformité (Europe) | Arrette du 05/08/2020|ASTM D6319|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks |
Chemotherapeutic Rated | Non |
Chlorinated | Oui |
Description | Disposable static dissipative gloves |
Accelerator Free | No |
Applications | Industrial |
AQL | 1.5 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell MICROFLEX™ - Gant dissipateur d'électricité statique - Noir >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu