Learn More
Ansell MICROFLEX™ - Gant dissipateur d'électricité statique - Noir
Code produit. 17805846 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17805846
Marque: Ansell 94242100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gant dissipateur d'électricité statique : Protection exceptionnelle contre les décharges électrostatiques. Faible résistivité verticale : inférieure à 108 Ω. Technologie de résistance aux éclaboussures chimiques TNT™ : protection chimique accrue.
  • Les premiers gants jetables dissipateurs d'électricité statique d'Ansell : Les gants MICROFLEX™ 94-242 réduisent le risque de décharge électrostatique, qui peut provoquer une combustion spontanée dans les environnements atmosphériques explosifs.
  • Faible résistivité verticale : Formulation nitrile exclusive infusée avec un matériau d'ingénierie qui canalise l'électricité à travers le polymère du gant, pour une faible résistance verticale inférieure à 108 Ω.
  • Protection avancée : Fabriqué avec la technologie TNT™ de résistance aux éclaboussures chimiques pour une protection douce et durable contre une large gamme de produits chimiques.
  • Compatible avec les écrans tactiles : Offre une capacité d'écran tactile capacitif et résistif lorsque vous travaillez avec de l'électronique industrielle.
  • Visibilité améliorée : La couleur noire offre un contraste avec la poussière potentiellement combustible, tout en dissimulant l'apparence des huiles, de la saleté et des taches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
ASTM F739 No
Matériau arrière Nitrile
Certifications / conformité (Europe) Arrette du 05/08/2020|ASTM D6319|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Chemotherapeutic Rated Non
Chlorinated Oui
Description Disposable static dissipative gloves
Accelerator Free No
Applications Industrial
AQL 1.5
Coating Material Uncoated
Couleur Noir
Jetable Single-use
Finition externe Bout des doigts texturé
Hand Ambidextres
Laboratory/Cleanroom Use Industrial Gloves|Laboratory Gloves
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants ESD
Dimensions 10
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4.7 to 6.2 in.
Épaisseur (métrique) 12 to 16 cm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
FDA 510 (k) Non
Type de doigt Texturés
À utiliser avec (application) Handling chemicals and cleaning materials Handling of tools Equipment, maintenance and repair Food processing and handling Unpacking of bulk goods Product shipping, transport and delivery Packaging and labeling Oil, fluids and filter change Inspection of parts, equipment
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant À bord roulé
Doublure Unlined
Modèle 94-242
Résistant à Electrostatic discharge; Chemicals
Longueur (impériale) 9.6 in.
Longueur (métrique) 24.5 cm