Learn More
Ansell Gants en nitrile à usage unique Microflex™ 93-852
Code produit. p-7113238
Click to view available options
Dimensions:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15529471
Marque: Ansell 93852060
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre un fond contrasté pour identifier les matériels de couleur plus claire. Les gants en nitrile à usage unique Ansell Edmont™ Microflex™ série 93-852 ont une couleur distincte pour masquer les colorants pour toutes les applications spéciales.
  • Gants en nitrile à usage unique
  • Offrent une résistance à la traction supérieure par rapport aux exigences des normes ASTM D6319 et EN 455, permettant ainsi de bouger les mains librement et confortablement
  • Conception entièrement texturée
  • La formule sans mousse permet aux porteurs d’avoir une bonne prise en main dans des conditions humides lors de la manipulation d’objets
  • Sans latex de caoutchouc naturel.
  • Non poudrés
  • Aident à protéger les porteurs contre les allergies cutanées de type I, l’irritation de la peau et la sécheresse cutanée
Applications :
  • Tests analytiques / Mesures
  • Biotechnologies
  • Procédés de filtration
  • Transformation des aliments
  • Analyse de laboratoire
  • Essais en laboratoire
  • Petites tâches d’assemblage
  • Assemblage léger de pièces enduites d’huile
  • Entretien et nettoyage légers
  • Travaux mécaniques
  • Ateliers de peinture et de pulvérisation
  • Fabrication de produits pharmaceutiques
  • Protection contre le sang et les autres liquides corporels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003
Description Préhension : surface texturée
Applications Industrial
AQL 1.5
Couleur Noir
Jetable Single-use
Finition externe Fully Textured
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 5,5/6
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (métrique) 0,12 mm
Type de manchette de gant À bord roulé
Type d’emballage 100 gants par distributeur, 10 distributeurs par carton d’expédition. Soit 1 000 gants par carton d’expédition
Séries 93-852
Longueur (métrique) 245 mm