Learn More
Ansell Gants en nitrile à usage unique Microflex™ 93-852
Click to view available options
Dimensions:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Description
- Gants en nitrile à usage unique
- Offrent une résistance à la traction supérieure par rapport aux exigences des normes ASTM D6319 et EN 455, permettant ainsi de bouger les mains librement et confortablement
- Conception entièrement texturée
- La formule sans mousse permet aux porteurs d’avoir une bonne prise en main dans des conditions humides lors de la manipulation d’objets
- Sans latex de caoutchouc naturel.
- Non poudrés
- Aident à protéger les porteurs contre les allergies cutanées de type I, l’irritation de la peau et la sécheresse cutanée
Applications :
- Tests analytiques / Mesures
- Biotechnologies
- Procédés de filtration
- Transformation des aliments
- Analyse de laboratoire
- Essais en laboratoire
- Petites tâches d’assemblage
- Assemblage léger de pièces enduites d’huile
- Entretien et nettoyage légers
- Travaux mécaniques
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Fabrication de produits pharmaceutiques
- Protection contre le sang et les autres liquides corporels
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 |
Description | Préhension : surface texturée |
Couleur | Noir |
Jetable | Single-use |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants en nitrile |
Dimensions | 6,5/7 |
Épaisseur (métrique) | 0,12 mm |