Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra Long Nitrile Gloves Code produit.: 17803622
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra Long Nitrile Gloves
Product Code. 17803622 Shop All Ansell Products
5.5/6
Click to view available options
Dimensions:
10.5/11
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Code produit. 17803622
Marque: Ansell 93244060
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nitrile exam gloves feature extra long sleeves to extend protection to the elbow, and are ideal for the healthcare setting.
  • ASTM D6978, ISO 13485, ISO 9001 certified
  • Provide 33% longer, up-to-the-elbow personal protection in high risk situations
  • Tested against 10 commonly used chemicals in the Sterilization Department and against 9 cytostatics
  • Improved cuff design to prevent glove from rolling down
  • Disposable to minimize cross-contamination occurrences
  • Offers reliable protection in a broad range of applications in healthcare settings
Specifications
Certifications/Conformité CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Certifications / conformité (Europe) EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions 5.5/6
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6,7 ml
Épaisseur (métrique) 0.17 mm
FDA 510 (k) Non
Modèle MICROFLEX-93244
Longueur (impériale) 15.6 in.
Longueur (métrique) 39.5 cm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell MICROFLEX™ 93-244 Extra Long Nitrile Gloves >