Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuses MicroCL 17 et 21
Les microcentrifugeuses Thermo Scientific™ MicroCL 17 et 21 allient puissance, polyvalence et simplicité pour traiter les échantillons en toute sécurité avec un minimum d'encombrement.
5949.60€
Spécification
Capacité | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Vitesse max. | 13 300 tr/min |
FCR max. | 17000 x G |
Niveau sonore | 50 dB(A) |
Plage de températures | -9°C à +40°C |
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10152694
|
Thermo Scientific™
75002455 |
MicroCL 17R , 230 , 24 x 1.5/2.0mL rotor | 230 V 50/60 Hz | Rotor24 x 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal |
5949.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les microcentrifugeuses Thermo Scientific™ MicroCL 17 et 21 allient puissance, polyvalence et simplicité pour traiter les échantillons en toute sécurité avec un minimum d'encombrement.
Associez-les à notre vaste gamme de rotors et obtenez la vitesse et la polyvalence dont vous avez besoin pour réaliser des protocoles simples ou plus complexes.
Dotées d’une puissance de traitement remarquable, d’une force centrifuge de 17 000 x g ou 21 000 x g (au choix) sur les modèles ventilés et réfrigérés, de dispositifs de sécurité exclusifs, et d’un grand éventail de rotors et d’accessoires, les microcentrifugeuses MicroCL 17 et 21 sont conçues pour accélérer la vitesse de préparation des échantillons.Les microcentrifugeuses MicroCL 17 et 21 offrent une nouvelle approche de la séparation :
- Accélération exceptionnelle jusqu'à 21 000 x g en 12 secondes
- Les modèles réfrigérés permettent un refroidissement en 9 minutes seulement
- Le couvercle de confinement biologique pour rotor ClickSeal™ “s’enclenche” lorsqu’il est en place, assurant ainsi que les échantillons sont confinés en toute
- sécurité.
- Les nouveaux couvercles PPSU sont plus solides et plus
- résistants aux substances chimiques
- L’utilisation des microcentrifugeuses est facilitée par un
- panneau de commande intuitif et un affichage très lisible
- Modèle sobre et compact
- Conception robuste pour des années de fiabilité
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Fonctionnement silencieux pour un environnement sûr et sans stress
Une solution inégalée
- Rotor 24 × 1,5/2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal certifié par le CAMR
- Rotor 36 places x 0,5 ml avec couvercle vissé
- Rotor double couronne 18 places x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
- Rotor PCR 8 x 8 avec couvercle vissé
- Rotor PCR 4 x 8 avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
- Rotor pour tubes hématocrites
- Deux FCR au choix (17 000×g ou 21 100×g)
- Les modèles réfrigérés (17R, 21R) permettent de réguler la température de -9° à +40°C
Les accessoires de confinement biologique, les rotors pour tubes hématocrites, PCR et à double couronne ainsi que les couvercles et adaptateurs pour tubes sont disponibles séparément.
Spécification
24 x 1,5/2 ml | |
17000 x G | |
-9°C à +40°C | |
réfrigéré | |
oui | |
12,9 x 11,6 x 17,5 in (33,0 x 29,5 x 44,5 cm) | |
Thermo Scientific |
13 300 tr/min | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
2 ans | |
De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU | |
62,0lb (28,0 kg) |