Learn More
Ansell™ Combinaisons Microchem™ CFR avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Combinaison avec capuche à 2 pièces
- Élastique au niveau de la capuche, des poignets et des chevilles
- Double fermeture éclair
- Tissu ignifuge traité avec film barrière en PVC
- Protège contre les produits chimiques liquides de type EN 3 et 4
- Corps optimisé offre plus de confort et de sécurité
- Couleur rouge vif très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | XXXL |
Matériau | Tissu ignifugé avec film barrière en PVC |
Couleur | Rouge |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | Elastique, 2 panneaux |
Type de bouchon | Double fermeture à glissière |
Type de couture | Piqué, Ruban adhésif |