Learn More
Ansell™ Tabliers Microchem™ 3000 avec manchettes
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Tablier avec manchettes
- Fixation velcro arrière
- Poignets élastiques
- Coutures scellées
- Tissu barrière multicouche efficace contre de nombreux produits chimiques
- Jaune très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
- Légers mais fiables
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Specifications
Specifications
Type | Blouse de protection |
Dimensions | 2XL |
Matériau | Laminé barrière multicouche |
Couleur | Jaune |
Type de bouchon | Scratch arrière |
Type de manchette | Élastique |
Nbre de poches | Néant |
Certifications/Conformité | Type PB 3/4 EN 14605, type PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1 |
Type de couture | Soudée par ultrasons |