Learn More
Ansell™ Tabliers Microchem™ 3000 avec manchettes
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
40 pièces
45 pièces
Description
- Tablier avec manchettes
- Fixation velcro arrière
- Poignets élastiques
- Coutures scellées
- Tissu barrière multicouche efficace contre de nombreux produits chimiques
- Jaune très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
- Légers mais fiables
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
| Type | Blouse de protection |
| Dimensions | Moyenne |
| Matériau | Laminé barrière multicouche |
| Couleur | Jaune |
| Type de bouchon | Scratch arrière |
| Type de manchette | Élastique |
| Nbre de poches | Néant |
| Certifications/Conformité | Type PB 3/4 EN 14605, type PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1 |
| Type de couture | Soudée par ultrasons |