Learn More
Cytiva Microcheck™ Système de contrôle des boissons
Click to view available options
Matériau (membrane):
Ester de cellulose mixte Metricel GN-6
Polyéthersulfone modifié à membrane noire Metricel
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Peuvent se convertir en boîte de Pétri pour la mise en culture, et facilement retirer la membrane pour la placer sur une boîte de gélose séparée
- Produit non approuvé pour les applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Couleur | Noir |
| Description | Couvercle en polystyrène, cylindre / base en polypropylène, matériau de l’adaptateur en polyéthylène, tampon de support en cellulose |
| Porosité | 0,45 μm |
| Quantité | 50/boîte |
| Stérilité | Stérilisation par rayons |
| Matériau (membrane) | Ester de cellulose mixte Metricel GN-6 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction