Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger avec bouchon de verrouillage à clipser
Les microtubes à centrifuger en PP sont exempts de DNase / RNase et apyrogènes
25.78€ - 49.70€
Spécification
Type de couvercle | Bouchon à clipser de verrouillage |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | FCR max. | Couleur | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | FCR max. | Couleur | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15442545
|
Fisherbrand™
14666315 |
25000xG RCF | Naturel | 2,0 ml | Non stérile |
40.65€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15432545
|
Fisherbrand™
14666319 |
26000xG RCF | Naturel | 1.5mL | Non stérile |
25.78€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15422545
|
Fisherbrand™
14666326 |
30000xG RCF | Naturel | 0,5 ml | Non stérile |
49.70€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les microtubes à centrifuger en PP sont sans DNase / RNase et apyrogènes
- Sans DNase, RNase ni pyrogènes
- Non stériles
- Autoclavables et capables de supporter des températures allant jusqu’à -86°C
- Les tubes gradués sont disponibles en trois tailles - 0.5 ml, 1.5 ml et 2.0 ml
Spécification
Bouchon à clipser de verrouillage | |
Autoclavable | |
Polypropylène | |
Oui |