Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis fixés
Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polypropylène. Les tubes à centrifuger avec bouchons à vis fixés BRAND™ comprennent une zone de marquage dépolie pour l’identification ou à d’autres fins. Conforme à la norme DIN EN 285. Autoclavables à 121°C (2 bars). Les inserts pour bouchons en polypropylène colorés pour l’identification peuvent être achetés séparément.
Marque: BRAND™ 780714
234.11 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polypropylène.
- Conforme à la norme DIN EN 285.
- La zone de marquage dépolie permet l’identification des échantillons ou d’autres notations.
- Plage de températures : –196°C à 121°C.
- Autoclavables à 121°C (2 bars)
- Les inserts pour bouchons en polypropylène colorés pour l’identification peuvent être achetés séparément.
Spécification
DIN EN 285 | |
à 1,2 ml | |
Polypropylène | |
2 ml | |
Fond conique | |
–196 à 121°C |
13 mm | |
20 000 G | |
Autoclavables | |
PP | |
44 mm |