Learn More
Bel-Art™ Couvercle pour rack de microtubes à centrifuger SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
:
Translucide ; 5/boîte
Description
Pour la protection des échantillons.
- Pour une utilisation avec des racks à 96 puits pour microtubes à centrifuger
- Translucide pour une bonne visualisation
Specifications
Specifications
| Type de produit | Couvercle pour rack de tubes |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Translucide |
| Capacité | Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) |
| Matériau | Polyethylene |
| Positions | 96 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | None |
| Empilables | No |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction