Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger jetables
Code produit. 15328665 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 15328665
Marque: BRAND™ 780536
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Structure en polypropylène transparent avec couvercle de verrouillage.
  • Structure en polypropylène (PP)
  • Comprend un couvercle de verrouillage
  • Exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines
  • Champ d’étiquette mat et divisé pour la lecture de volume rugueux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 0,5 ml
Longueur (métrique) 30 mm
Closure Included Oui
Writing Area Oui
Diamètre (métrique) 7,9 mm
FCR max. 30 000 x g