Learn More
Cole Parmer Micropipettes en verre jetables Microcaps
Le tube capillaire en verre à alésage de précision est surmonté d’une ampoule distributrice.
Marque: Cole Parmer 07950-00
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.06350kg
Description
Le tube capillaire en verre à alésage de précision est surmonté d’une ampoule distributrice.
- L’action capillaire déplace le liquide vers le haut du tube.
- Comprimez l’ampoule pour libérer le liquide.
- Précision de ±1 % du volume nominal.
- Chaque boîte contient une ampoule et 100 tubes jetables.
- Poids d’expédition de 1 lb (0,5 kg).
Spécification
0.25 µl | |
Verre | |
100 / boîte |