Learn More
Ismatec™ Ensembles de tubes à 2 arrêts Microbore
Choisissez la taille et la formule adaptées à votre débit et à vos besoins d’application
83.15€ - 94.05€
Spécification
Matériau | Santoprène |
---|---|
Longueur totale (impériale) | 1,25 ft |
Longueur totale (métrique) | 0,38 m |
Quantité d’emballage | 12/boîte |
Pression maximale | 25,3 psi |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12343760
|
Ismatec™
06431-12 |
12 |
94.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12353760
|
Ismatec™
06431-26 |
26 |
83.15€
12 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11725159
|
Ismatec™
06431-42 |
42 |
83.15€
12 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La tubulure subit des tests intesifs pour offrir des performances optimales / des heures de fonctionnement avec l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
Spécification
Santoprène | |
0,38 m | |
25,3 psi |
1,25 ft | |
12/boîte |