missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microbiologics™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™†

Code produit. p-4375665
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type de produit:
KWIK-STIK
Quantité:
2/paquet
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Biosafety level 2 organisms pose a moderate risk of individual infection, but low risk of community infection.

Code produit. 11936625

Marque: Microbiologics™ 0360P

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Biosafety level 2 organisms pose a moderate risk of individual infection, but low risk of community infection.

For culture purposes and QC applications

Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée
• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne…
• Ecouvillon KWIK-STIK™
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile…
• Staphylococcus aureus

Spécification

ATCC® ATCC 25923
Niveau de sécurité biologique 2
Format KWIK-STIK™
Type de produit KWIK-STIK
À utiliser avec (application) For culture purposes and QC applications.
À utiliser avec (équipement) Cepheid GeneXpert Systems only
Comprend Peel-off identification label
Type d’emballage Re-sealable Vial
Quantité 2/paquet
Espèces Staphylococcus aureus subsp. aureus

The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis