Learn More
Metro™ RAYONNAGE MICROBAN 1220X455 MM Clayettes en polymère Microban, protection
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 220 x 455 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rayonnage polymère Microban anti-microbien
- Clayettes en polymère Microban anti-microbien
- Protection antimicrobienne Microban incluse dans la matière
- Charge 270kg/niveau
- Garantie 15 ans
- Structure en acier zingué, clayettes en polymère antimicrobien Microban™, inhibe le développement des moisissures et bactéries, évite l'apparition de taches et d'odeurs
- Plateaux à hauteur ajustable par pas de 2,5cm sans outil
- Piètement avec vérin de mise à niveau, hauteur totale 189,5cm
- Rayonnage polymère Microban™ hauteur 189,5cm 5 plateaux
- Inclus démonté.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack |
| Diamètre (métrique) | 455 mm |
| Profondeur (métrique) | 455 mm |
| Dimensions (L x l) | 1 220 x 455 mm |
| À utiliser avec (application) | Inhibits The Growth Of Mold And Bacteria |
| Hauteur (métrique) | 189.5 cm |
| Longueur (métrique) | 122 cm |
| Capacité de charge (métrique) | 270 kg |
| Largeur (métrique) | 455 mm |