Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ TriFlex 96-Well PCR Reaction Plate
La plaque PCR Applied Biosystems MicroAmp TriFlex de réaction 96 puits est une plaque PCR en polypropylène polyvalente, conçue pour être utilisée avec les blocs thermiques Applied Biosystems 96 puits (0,2 ml) standards et 3 x 32 puits ProFlex.
Marque: Applied Biosystems™ A43673
63.75 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
La plaque contient trois segments identiques 32 puits connectés par des languettes à deux côtés qui peuvent être utilisés comme une seule plaque 96 puits ou divisés en plaques 32 puits pour de plus petites expériences.
• Le format polyvalent fonctionne avec des blocs thermiques standard 96 puits et 3 x 32 puits
• Réduisez les déchets des expériences plus petites avec des plaques individuelles de 32 puits
• Manipulation et marquage faciles avec des languettes latérales à demi-jupe
• Marquage alphanumérique sur chaque segment de plaque à 32 puits pour une identification facile des puits
• Certifiées exemptes d’ADN, d’ARNase et d’inhibiteurs de PCR
La plaque MicroAmp TriFlex de réaction PCR 96 puits offre la même construction à paroi fine que tous les autres produits plastiques MicroAmp, ce qui permet un excellent transfert thermique du bloc thermique à l’échantillon. La plaque est validée pour une utilisation avec les thermocycleurs PCR Applied Biosystems pour un ajustement et des performances optimaux. Réduisez les déchets des plus petites expériences grâce aux languettes à deux côtés faciles à diviser pour séparer la plaque 96 puits en plaques individuelles à 32 puits. Le film adhésif MicroAmp transparent 32 puits est également disponible pour une utilisation avec les segments de plaque 32 puits.
Spécification
Aucun code-barres | |
Conserver à température ambiante. |
|
MicroAmp™ | |
Microplaque | |
Semi | |
0,3 mL | |
0,2 mL | |
Température ambiante |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
20 plaques | |
Optique | |
Thermocycleur thermique MiniAmp™ Plus, thermocycleur thermique MiniAmp™, thermocycleur SimpliAmp™, thermocycleur Veriti™, GeneAmp 9700, thermocycleur Veriti™, système PCR ProFlex™, thermocycleur 2720, thermocycleur Veriti™ Dx | |
PP | |
96 | |
20 plaques |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.