Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction PCR 3 x 32 puits MicroAmp™ TriFlex
Pour une utilisation avec le système Applied Biosystems™ ProFlex™ de PCR 3 x 32 puits (n° cat. 4484073) et tous les thermocycleurs 96 puits standards Applied Biosystems
31.02€ - 118.00€
Spécification
Code-barres | Aucun code-barres |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
Gamme de produits | MicroAmp™ |
Couleur | Optique |
À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15835066
|
Applied Biosystems™
A32811 |
20 plaques |
118.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15818561
|
Applied Biosystems™
A32810 |
5 |
31.02€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Offre la même construction à paroi fine pour le transfert de chaleur du bloc thermique à l’échantillon
- Validé avec les thermocycleurs PCR Applied BiosystemsTM pour une meilleure adaptation et performance
- Deux languettes latérales faciles à enlever pour une séparation simple en trois plaques 32 puits
- À demi-jupe pour une manipulation et un marquage faciles
- Certifiée sans ADN, DNase et RNase humains
- Volume utile standard de 250 μl, avec volume des puits maximum de 300 μl lorsque les plaques sont utilisées avec du film adhésif
- Marquage alphanumérique sur chaque plaque 32 puits pour une identification facile des puits
- Joint adhésif 32 puits (film adhésif transparent 32 puits MicroAmpTM) disponible pour une étanchéité efficace des plaques
Spécification
Aucun code-barres | |
MicroAmp™ | |
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN | |
PP | |
Température ambiante |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
Optique | |
Semi | |
32, 96 |