Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Full-Skirted Plates with Barcode, clear
La plaque optique Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ à jupe pleine 96 puits est conçue de manière optimale pour une utilisation avec le thermocycleur automatisé (ATC ) Applied Biosystems™.
342.00€ - 2855.00€
Spécification
Code-barres | Code-barres inclus |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
Gamme de produits | MicroAmp™ |
Couleur | Optique, Transparent |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15942721
|
Applied Biosystems™
A31728 |
50 plaques |
342.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15990333
|
Applied Biosystems™
A31732 |
500 plaques |
2855.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ces plaques de réaction à jupe pleine sont fabriquées à l’aide d’un cadre en polycarbonate durable, ce qui les rend idéales pour une manipulation aisée avec des bras robotiques et d’autres fonctions de système automatisé. La construction à paroi fine de la plaque permet un transfert de chaleur efficace et un ajustement optimal dans les blocs de thermocycleurs. Le marquage alphanumérique noir permet une identification facile à lire des puits pendant la préparation des échantillons. La plaque optique EnduraPlate à jupe pleine 96 puits MicroAmp est la seule plaque 96 puits recommandée pour une utilisation avec le thermocycleur automatisé (ATC) dans le processus de flux de travail PCR automatisé.
Les principales caractéristiques sont les suivantes :
• Conçue exclusivement pour une utilisation avec un thermocycleur automatisé (ATC) (n° cat. A31486)
• Cadre en polycarbonate à jupe pleine pour une manipulation robotique facile et l’empilement / chargement de plaques
• Codes-barres à 3 voies sur alpha, alpha opposé, et côtés numériques opposés pour améliorer l’efficacité de lecture des plaques
• Construite conformément à la norme ANSI / SBS, bien adaptée aux laboratoires à haut débit et aux processus de travail automatisés
• Certifiée exempte d’ADN, d’ARNase, et d’inhibiteurs de PCR
• Disponible en plusieurs couleurs pour faciliter l’organisation des dosages de laboratoire
• Excellente stabilité mécanique et planéité pour vos besoins de flux de travail automatisés complets
Spécification
Code-barres inclus | |
Conserver à température ambiante. | |
Optique, Transparent | |
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN | |
PC, Polypropylène | |
96 | |
0,2 mL |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
MicroAmp™ | |
Microplaque | |
À jupe | |
0,2 mL | |
0,1 mL | |
Température ambiante |