Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Micro-Ubbelohde
Les viscosimètres Micro-Ubbelohde SI Analytics™ présentent un niveau suspendu pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative des liquides avec un comportement d’écoulement newtonien.
Marque: SI Analytics™ 285401025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalonnés, avec constante, pour la mesure manuelle
- Idéal pour la mesure manuelle de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils, les quantités minimales de substances de mesure et / ou d’agents de rinçage, et les mesures à haute ou basse température
- Livrés avec le certificat du fabricant conformément à la norme DIN 55 350, partie 18
- Tous les viscosimètres sont dotés de marques annulaires
- En raison de leur conception, ces viscosimètres sont particulièrement adaptés à la mesure de petites quantités de liquides et pour des temps de fonctionnement particulièrement courts
- Ceci garantit que pour les mesures automatiques, les viscosimètres peuvent également être vérifiés au moyen de mesures manuelles
- Cette constante est déterminée par la multiplication de la constante K avec le facteur de correction F
Spécification
Viscosimètre Micro-Ubbelohde | |
Oui | |
0,1 | |
Verre | |
Mesures manuelles |
4 à 60 cSt | |
0,70 mm de diamètre | |
DIN 51562, partie 2 | |
290 mm | |
3 à 4 ml |