Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Micro-Ubbelohde
Déterminez l’indice de viscosité limite des polymères. Le viscosimètre Micro-Ubbelohde SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
Marque: SI Analytics™ 285401136
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient pour les mesures manuelles et automatiques de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils, les mesures à haute ou basse température, ainsi qu’aux quantités minimales de substances de mesure ou d’agents de rinçage
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Calibré
- Avec constante pour les mesures automatiques
- Quantité de remplissage de 3 à 4 ml
Spécification
Viscosimètre | |
Oui | |
DIN 55 350, partie 18 et DIN 51562, partie 2 | |
Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement newtonien | |
3 à 4 ml |
12 à 180 cSt | |
0,3K | |
Marques d’anneau | |
Diamètre de 0,95 mm |