Learn More
BRAND™ Microtubes, non gradués, sans bouchon
Les microtubes sont autoportants et sont compatibles avec un bouchon à vis inviolable.
Marque: BRAND™ 780763
112.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.33000kg
Description
- Gradué
- Plage de fonctionnement : –196 à 121°C
- Autoclavable à 121°C (2 bar), conformément DIN EN 285
Spécification
Bouchon à vis inviolable (non inclus) | |
Oui | |
Transparent | |
−196 à 121°C | |
Bouchon à vis |
À base autostable | |
2 ml | |
PP | |
Non stérile | |
À base autostable |