Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Sterile Gloves
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6.5/7
7.5/8
8.5/9
Description
- An inner polyacrylate coating creates a softer feel on the user's hands, making donning easier even with wet hands
- Natural rubber latex formulation ensures a comfortable, well-fitting glove
- Extensive leaching phases ensure a very low residual protein content
- Textured fingers provide a safe and secure grip in wet or dry conditions
- High tactile sensitivity and dexterity
- Packaged in pairs with a protective double wrappolyisopreneng
- Minimizes Type I allergy
- For use in industrial applications
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE 2797, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2004 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
Accelerator Free | No |
Applications | Industrial |
AQL | 1.5 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 6,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell MICRO-TOUCH™ Sterile Gloves >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu