Learn More
Ansell Gants en nitrile sans accélérateur MICRO-TOUCH™
Code produit. 16366901 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
XL
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 16366901
Marque: Ansell 700103
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gant d’examen MICRO-TOUCH™ en nitrile, sans poudre, avec prévention avancée des allergies
  • Offrent un niveau élevé de protection contre les perforations ainsi qu’une excellente résistance à grande variété de produits chimiques couramment utilisés.
  • Surface intérieure chlorée pour faciliter l’enfilage
  • Protection contre les allergies au latex de type I.
  • La formulation 100 % sans thiuram réduit considérablement le risque d’allergies de type IV.
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003
Couleur Bleu
Jetable Oui
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Matériau Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions M
Longueur (métrique) 240 mm