Learn More
Ansell Gants en nitrile sans accélérateur MICRO-TOUCH™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
XL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Offrent un niveau élevé de protection contre les perforations ainsi qu’une excellente résistance à grande variété de produits chimiques couramment utilisés.
- Surface intérieure chlorée pour faciliter l’enfilage
- Protection contre les allergies au latex de type I.
- La formulation 100 % sans thiuram réduit considérablement le risque d’allergies de type IV.
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (Metric) | 0,08 mm |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | S |
| Longueur (métrique) | 240 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction