Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitra Touch™ Industrial Gloves
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Description
- ASTM D6978 certified
- Features a longer cuff design for added protection and a better fit on garments
- High-level protection and comfort
- Certified to the rigorous Personal Protective Equipment (PPE) EN 420 and EN374 standards
- Chlorinated internal surface for easy donning
- Comfortable film with textured fingers helps users perform tasks and procedures
- Tested against over 100 chemicals and chemotherapy drugs
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, Food Type: Rubber |
Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN 421:2010 |
Applications | Industrial |
Couleur | Vert |
Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Palm Thickness (English) | 5,1 mil |
Palm Thickness (Metric) | 0.13 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitra Touch™ Industrial Gloves >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu