missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICRO-TOUCH™ N30 Nitrile Gloves

Catalog Number 17893672
Click to view available options
Dimensions:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Lightweight, tactile nitrile gloves are polymer-coated for easy donning in industrial or household settings.

  • ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 certified
  • Provides reliable protection in a lightweight design for enhanced tactility and dexterity
  • Convenient 30-count retail pack
  • For use in a wide range of general household applications
Certifications/Conformité Category III, CE 0493, Food Type: Rubber, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Certifications / conformité (Europe) EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4
Accelerator Free No
Applications Industrial
AQL 1.5
Couleur Blue
Jetable Single-use
Finition externe Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 4.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Powder Free
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions Small
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (impériale) 2.8 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
Modèle MICRO-TOUCH-313022
Longueur (impériale) 9.8 in.
Longueur (métrique) 25 cm
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'