Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Micro-Ostwald
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Constante approximative:
0,03
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Étalonné, avec des traits de graduation, avec constante, pour la mesure manuelle
- Idéal pour la mesure manuelle de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils, les quantités minimales de substances de mesure et / ou d’agents de rinçage, et les mesures à haute ou basse température
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre Micro-Ostwald |
| Gamme de viscosité | 1,2 à 18 cSt |
| Calibrated | Oui |
| Description | 0,6 mm de diamètre |
| Constante approximative | 0,03 |
| Comprend | Traits de graduation |
| Matériau | Verre |
| Longueur (métrique) | 290 mm |
| À utiliser avec (application) | Mesures manuelles |
| Volume (métrique) | 2 mL |