Learn More
Macherey-Nagel™ Flacons à micro insert
Code produit. 12764172 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12764172
Marque: Macherey-Nagel™ 702825
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les inserts simples et économiques pour les flacons à grande ouverture réduisent le volume simplement au moyen de leur plus petit diamètre.
  • À utiliser avec les flacons à grande ouverture de 1,5 ml
  • Fond plat
  • Verre transparent
  • Pour les applications de micro-échantillonnage GC et HPLC
Specifications
Description Flacons à micro insert en verre
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Matériau Verre
À utiliser avec (application) GC et HPLC
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 31 mm
Volume (Metric) Usable 0,3 mL
À utiliser avec (équipement) Tous les échantillonneurs automatiques utilisant des flacons à grande ouverture de 1,5 ml