Learn More
Fisherbrand™ Micro-inserts pour flacons à filetage court avec ouverture large
Les flacons à large ouverture nécessitent des inserts de 6 mm de diamètre.
306.00€ - 1225.00€
Spécification
Description | Micro insert |
---|---|
Couleur | Transparents |
Matériau | En verre |
À utiliser avec (application) | Micro échantillonnage |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Volume (métrique) résiduel | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Volume (métrique) résiduel | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11777557
|
Fisherbrand™
06 09 0669 |
0,35 ml | 31 mm | < 4 μl |
392.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11762418
|
Fisherbrand™
06 09 0866 |
0,5 ml | 31 mm | < 8 μl |
306.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11752418
|
Fisherbrand™
06 09 0357 |
0,34 ml | 31 mm | <4 μl |
357.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11889120
|
Fisherbrand™
06 09 1240 |
0,34 ml | 31 mm | < 4 μl |
669.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11805863
|
Fisherbrand™
06 09 0865 |
0,3 ml | 29 mm | < 4 μl |
980.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11878951
|
Fisherbrand™
06 09 1343 |
0,3 ml | 29 mm | < 4 μl |
1225.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Micro-insert
- Pour une utilisation avec flacons à grande ouverture
- Transparents
- Verre
Spécification
Micro insert | |
Transparents | |
En verre | |
Micro échantillonnage |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Micro-inserts pour flacons à filetage court avec ouverture large