Learn More
Fisherbrand™ Micro-inserts pour flacons à filetage court avec ouverture large
Code produit. 11878951 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,3 ml
0,34 ml
0,35 ml
0,5 ml
Hauteur (métrique):
29 mm
31 mm
Volume (métrique) résiduel:
<4 μl
< 4 μl
< 8 μl
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11878951
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons à large ouverture nécessitent des inserts de 6 mm de diamètre.
  • Micro-insert
  • Pour une utilisation avec flacons à grande ouverture
  • Transparents
  • Verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Micro insert
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 5,7 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 0,3 ml
À utiliser avec (application) Micro échantillonnage
Volume (métrique) résiduel < 4 μl
Type de base Conique avec ressort en polymère
Hauteur (métrique) 29 mm
Quantité 10 x 100