Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors pour micro-tubes hématocrites
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 11026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rotor hématocrite pour Sigma 1-14/K• Rotor microhématocrites 24 tubes
Spécification
Rotor micro-hématocrite | |
Sigma 1-14 et 1-14K | |
lecteur 17028 |
Tubes capillaires 24 x 1,5 mm Dia x 50 mm H | |
90° |