Description
- Les micro-barreaux d’agitation magnétiques (Flea) sont conçus pour l’agitation de petits volumes dans des récipients tels que des flacons, des tubes et des formeurs de gradient
- Particulièrement utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS Autoclavable
Certifications
Fisherbrand™
Spécification
Blanc | |
Agitation de petits volumes | |
0,08 po | |
2mm | |
Rond |
0,08 po | |
Flacons, tubes, marqueurs de gradient | |
2mm | |
Aimant Alnico revêtu de PTFE Téflon™ |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Micro-barreaux d’agitation magnétiques (Flea) > Diamètre : 2 mm ; Longueur : 2 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu