Learn More
uvex Botte PU/PU 65092 noire/orange micro - Largeur 11
Code produit. 17220941 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 17220941
Marque: uvex 6509245
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’absorption optimale des chocs, l’ajustement ergonomique, le faible poids et les excellentes caractéristiques climatiques garantissent des performances maximales au travail et redéfinissent les limites des chaussures de sécurité ; gamme dans les classes de protection S3 et S1 P.
Botte Uvex 2 6509.2 S3 SRC
  • Bottes de sécurité polyvalentes et sportives
  • Extrêmement légères et flexibles
  • Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale et de la cheville, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • Semelle intérieure exempte de métal, résistante à la pénétration, conforme aux dernières normes, ce qui n’a pas d’impact sur la flexibilité
  • Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort d’utilisateur exceptionnel
  • Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie hydrofuge et respirant
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquée à partir de textiles synthétiques, adaptée aux personnes allergiques au chrome
  • Réflexion des éléments pour plus de sécurité
  • Construction pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette anti-poussière et col et languette rembourrés et souples
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • La surchaussure Uvex protège la partie supérieure et prolonge sa durée de vie
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner de 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6509,2
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 35 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Orange
Matériau Microvelours
Dimensions 45
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 2
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit ESD Safety Shoe