Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Solution de nettoyage Micro-90
Code produit. 11729989 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
4 L
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 11729989
Marque: Cole-Parmer™ Essentials 1810011
Edge
Solution de nettoyage respectueuse de l’environnement, le Micro-90 est un nettoyant doux, mais puissant et sans rinçage qui élimine la plupart des biomatériaux.Idéale pour une utilisation dans des zones critiques et des applications à usage général.
  • Élimine la plupart des biomatériaux
  • Sans danger pour tous vos nettoyeurs à ultrasons
  • Respectueuse de l’environnement
  • Nettoyant doux, mais puissant
  • Convient au nettoyage critique et à une utilisation générale
  • Les contaminants radioactifs ne réduisent pas la capacité de nettoyage
  • Fonctionne à n’importe quelle concentration et rince les surfaces
  • Ne contient pas de CFC, d’ODC ou de borates
Spécification
Forme Liquide
pH 9,5
Certifications/Conformité Homologué par la NSF pour une utilisation USDA A1
Concentration 1:100 à 2:100
Description Solution de nettoyage Essential Micro-90
À utiliser avec (application) Manuel ou à ultrasons ; élimine le sang et la plupart des biomatériaux ; nettoie le verre, la plupart des métaux, le plastique et le caoutchouc
À utiliser avec (équipement) Applications avec CIP, à ultrasons et à immersion
Quantité 4/Carton
Volume (impérial) 4,22 gal.
Volume (métrique) 4 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • Solution concentrée de nettoyage MICRO90
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: EDTA Na4