Learn More
MFG Tray Plateaux et bacs polyvalents résistants aux produits chimiques
Idéal pour le trempage, le nettoyage, l’autoclavage, le stockage ou le transport de produits de laboratoire et la préparation de déversements
46.70€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Fibre de verre |
À utiliser avec (application) | Idéal pour le trempage, le nettoyage, l’autoclavage, le stockage ou le transport de produits de laboratoire et la préparation de déversements |
Température (impériale) | –60deg;F à +250deg;F |
Température (métrique) | –51deg;C à +121deg;C |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13074897
|
MFG Tray
06715-82 |
18 x 14 x 1 po (46 x 35,5 x 2,5 cm) | Plateau polyvalent |
46.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Idéal pour le trempage, le nettoyage, l’autoclavage, le stockage ou le transport de produits de laboratoire et la préparation de déversements
- Fabrication en composite de polyester thermodurci blanc Résistant à la plupart des détergents, des solutions acides et alcalines légères, des sels corrosifs et de nombreux réactifs
- Résistent à des températures allant de -51° à +121°C (-60° à +250°F) lors d’une exposition continue ou à 149°C (300°F) lors d’une exposition intermittente
- Capacité de charge élevée
- Excellente stabilité dimensionnelle Facilement nettoyé à la vapeur
Informations sur la commande
Plateaux disponibles de profondeur 1 po (2,5 cm), cuves peu profondes1 1/4 à 2 3/4 po. (3 à 7 cm), et cuves d’empilement ventilés d’une profondeur de 2 3/4 à 4 1/8 po (7 à 10,5 cm).
Spécification
Blanc | |
Idéal pour le trempage, le nettoyage, l’autoclavage, le stockage ou le transport de produits de laboratoire et la préparation de déversements | |
–51deg;C à +121deg;C |
Fibre de verre | |
–60deg;F à +250deg;F |