Learn More
Gilson™ Tête de pompe MF1 pour pompe péristaltique Gilson™
Marque: Gilson™ F110705
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ajoutez des canaux à votre MINIPULS™ 3 ou Evolution et bénéficiez d’une flexibilité encore plus grande dans votre laboratoire.
Têtes de pompe MINIPULS 3
Choisissez parmi ces têtes de pompe MINIPULS 3 :
- R1—Tête de pompe monocanal
- R4—Tête de pompe à quatre canaux
- R8—Tête de pompe à huit canaux
- R2—Tête de pompe à deux canaux
- R2HF—Tête de pompe à débit élevé à deux canaux
- R4HF—Tête de pompe à débit élevé à quatre canaux
Tête de pompe MINIPULS Evolution
Choisissez parmi ces têtes de pompe MINIPULS Evolution :
- MF1—Tête de pompe avec une cartouche
- MF4—Tête de pompe avec quatre cartouches
- HF2—Tête de pompe avec deux cartouches à haut débit
Spécification
0,2 μl/min à 70 ml/min |