Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores : 0,22 μm
Conçues pour une large gamme d’applications d’analyse et de recherche. Les membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ avec des pores de 0,22 μm sont disponibles dans un large éventail de diamètres. Composées d’une membrane de cellulose mixte blanche unie.
144.00€ - 595.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Point à bulle | ≥ 3,52 bars, air avec eau |
Couleur | Blanc |
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) |
Porosité | 0,22 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10742911
|
Merck
GSWP02500 |
25 mm |
253.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10596512
|
Merck
GSWP04700 |
47 mm |
353.98€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10607111
|
Merck
GSWP09000 |
90 mm |
595.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10722721
|
Merck
GSWP14250 |
142 mm |
550.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10369590
|
Merck
GSWP01300 |
13 mm |
144.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Conçues pour une large gamme d’applications d’analyse et de recherche.Les membranes d’ester de cellulose mixtes MF-Millipore™, d’une taille de pore de 0,22 μm, sont disponibles dans une gamme de diamètres.Composées d’une membrane de cellulose mixte blanche unie.
- Surface hydrophile, blanche, unie
- Composées d’un mélange biologiquement inerte d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose
- Largement utilisé dans les applications de recherche/analyse
- Membranes de 150 µm d’épaisseur avec des pores de 0,22 µm
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
0,22 μm | |
18 mL/min x cm2 | |
Hydrophile | |
Membranes filtrantes |
≥ 3,52 bars, air avec eau | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Non stérile | |
2 L/min/cm2 | |
150 µm | |
Hydrophile |