Learn More
IBA Lifesciences MEXi-CM
Le milieu de culture IBA Lifesciences GmbH MEXi-CM est un système d’expression des protéines de mammifères efficace et économique.
Marque:  IBA Lifesciences 2-6010-010
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15523087
  • 121.00€ / 1000mL
Expédition estimée: 29-07-2024
Description
Le milieu de culture MEXi-CM est un milieu sans sérum, défini chimiquement, spécialement développé pour la croissance des cellules MEXi-293E à haute densité. La faible teneur en biotine (120 µg/L) permet une purification efficace et pratique grâce à la technologie Strep-tag™.
Elle fait partie du système d’expression des mammifères MEXi. Le système MEXi a été développé pour offrir un système d’expression des protéines de mammifères abordable, ainsi que tous les composants essentiels :
• Lignée cellulaire MEXi-293E
• Une variété de vecteurs d’expression pDSG
• Milieu de culture MEXi-CM
• Milieu de transfection MEXi-TM Autres avantages :
• Expression transitoire pour la production de protéines à temps et à moindre coût
• Vecteurs à expressions multiples avec différentes caractéristiques
• Optimisé pour le système Twin-Strep-tag™:Strep-Tactin™XT pour les protéines hautement pures
• Système sans IP
Spécification
Spécification
Pour la croissance des cellules MEXi-293 E à haute densité
1 L