Learn More
Mettler Toledo™ Standard de densité d’eau pour Densito™ 30PX
Code produit. 10237802 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Densimètre de densité / densité relative portatif Densito 30PX
Conditionnement:
60mL
Code produit. 10237802
Marque: Mettler Toledo™ 51325005
Accessoires à utiliser avec les densimètres de densité / densité relative 30PX Mettler Toledo.
  • Pour titrateur Karl Fischer
  • Certifié à 20°C uniquement
  • Vol. : 3 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Précision ± 0,001 g/3, ± 0,5°C
Description Standards de densité (6 ml), kit de 10
Langues Français allemand
Plages de mesure 0 à 2 g/3
Résolution 0,1°C
Volume d’échantillon 3 mL
Type de produit Standard de densité d’eau
À utiliser avec (équipement) Densimètre de densité / densité relative portatif Densito 30PX