Learn More
Mettler Toledo™ Burette interchangeable 10 ml de titrateur Karl Fischer™ V20
Burette interchangeable à utiliser avec le titrateur V20 Karl Fischer.
Marque: Mettler Toledo™ 51107501
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Changement rapide des titrants
- Reconnaissance automatique des burettes par RFID
- Numéro de série sur le cylindre en verre
- Tubulure de protection rouge
- Avec pistons en PTFE, disques de valve remplaçables
Spécification
Titration Burette | |
PTFE pistons, replaceable valve disks | |
10 mL |